Doppelspatel, gebogen
300 mm, 75 mm, 16 mm
Katalognr. 231-2126
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gebogene Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:06
- Klingenbreite:16 mm
- Spitzenlänge:75 mm