Doppelspatel, gebogen
250 mm, 70 mm, 11 mm
Katalognr. 231-2125
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gebogene Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:250 mm
- Seq:05
- Klingenbreite:11 mm
- Spitzenlänge:70 mm