Doppelspatel, gebogen
210 mm, 60 mm, 11 mm
Katalognr. 231-2124
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gebogene Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:210 mm
- Seq:04
- Klingenbreite:11 mm
- Spitzenlänge:60 mm