Doppelspatel, gebogen
185 mm, 50 mm, 9 mm
Catalog # 231-2123
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gebogene Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:185 mm
- Seq:03
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:50 mm