AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, gebogen | Avantor
Doppelspatel, gebogen
150 mm, 45 mm, 9 mm
Katalognr. 231-2122
Anbieter:   BOCHEM
Doppelspatel, gebogen
Katalognr. 231-2122
Anbieter:  BOCHEM
Doppelspatel, gebogen
Doppelspatel, gebogen
150 mm, 45 mm, 9 mm
Preis
SFr. 4.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
  • Gebogene Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    9 mm
  • Spitzenlänge:
    45 mm