Doppelspatel, gebogen
130 mm, 40 mm, 9 mm
Katalognr. 231-2121
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundeten Spatelende
- Gebogene Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Seq:01
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:40 mm