Pufferlösungen
12,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0.01
- pH-Wert:12,00
- Cat. No.:42425.K2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00147253
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.