AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen | Avantor
Pufferlösungen
12,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Pufferlösungen
Katalognr. 42425.K2
CAS Nummer:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
12,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
92.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    12,00
  • Cat. No.:
    42425.K2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.