Pulverspatel
Pulverspatel, makro, 185 mm, 9 mm
Catalog # 231-1411
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Bezeichnung:Pulverspatel, makro
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:9 mm