AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
Pufferlösungen
9,54, ±0.01, 25 °C, 1 L
Catalog # 42423.K2
Pufferlösungen
Catalog # 42423.K2
CAS Number:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
9,54, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS Number:  
Price
SFr. 82.70
Log in for availability
1 * 1 L
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    9,54
  • Cat. No.:
    42423.K2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.