AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen | Avantor
Pufferlösungen
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
Pufferlösungen
Katalognr. 42422.K2
CAS Nummer:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 91.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    9,18
  • Cat. No.:
    42422.K2
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253