AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
9,18, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Catalog # 42422.AP
Pufferlösungen
Catalog # 42422.AP
CAS Number:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
9,18, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 58.00
Log in for availability
1 * 500 mL
Specifications
Specifications
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    9,18
  • Cat. No.:
    42422.AP
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253