AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
  42420.K7
Pufferlösungen
  42420.K7
 :  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
 :  
SFr. 157.00
1 * 4 L
  • VE:
    4 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    8,00
  • Cat. No.:
    42420.K7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00134130