AuftragsverfolgungKontakt
Pufferlösungen
6,86, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Pufferlösungen
Katalognr. 42419.AP
CAS Nummer:  
Pufferlösungen
Pufferlösungen
6,86, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
58.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0.01
  • pH-Wert:
    6,86
  • Cat. No.:
    42419.AP
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206