pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- pH-Puffertyp:HCl/KCl
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Farblos
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:1,68