Chemikalienlöffel, doppelseitig
120 mm, 17×18 - 25×30 mm
Katalognr. 231-1221
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Länge:120 mm
- Löffelmaße:17×18 - 25×30 mm



