AuftragsverfolgungKontakt
Filter discs | Avantor
Filter discs
50,8 mm, 1,59 mm
Katalognr. 42298.KS
Filter discs
Katalognr. 42298.KS
Filter discs
50,8 mm, 1,59 mm
Preis
SFr. 126.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Technische Daten
  • Ø:
    50,8 mm
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    1,59 mm