Analysetrichter
150 mm, 8 mm, 100 mm
Catalog # 221-1717
Supplier: Kavalier
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Schnellfiltration.
Specifications
- Trichter A-Ø:100 mm
- Stiel A-Ø:8 mm
- Stiel Länge:150 mm