AuftragsverfolgungKontakt
Analysetrichter
Analysetrichter
150 mm, 8 mm, 75 mm
  221-1716
 :   Kavalier
Analysetrichter
  221-1716
 :  Kavalier
Analysetrichter
Analysetrichter
150 mm, 8 mm, 75 mm
SFr. 72.90
1 * 1 ST
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Schnellfiltration.
  • Trichter A-Ø:
    75 mm
  • Stiel A-Ø:
    8 mm
  • Stiel Länge:
    150 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.