Analysetrichter
150 mm, 8 mm, 55 mm
Katalognr. 221-1715
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Schnellfiltration.
Technische Daten
- Trichter A-Ø:55 mm
- Stiel A-Ø:8 mm
- Stiel Länge:150 mm