Schraubverschlüsse
Schraubverschlüsse, schwarz, Verschlussgröße N-8, , , , Weißes Styrol/Butadien,
Katalognr. 218-1151
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese schwarzen PP-Schraubkappen haben eine weiße Styrol-Butadien-Dichtung.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Septum:Weißes Styrol/Butadien
- Bezeichnung:Schraubverschlüsse, schwarz, Verschlussgröße N-8