AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, LDPE
Stoppers, LDPE
Natur, 17,5 mm, 19 mm
  217-9251
 :   SEMADENI
Stoppers, LDPE
  217-9251
 :  SEMADENI
Stoppers, LDPE
Stoppers, LDPE
Natur, 17,5 mm, 19 mm
SFr. 21.50
1 * 100 ST
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
  • Practical grip edge
  • Bright tolerance through soft lamellars
Documents
  • Ø unten:
    17,5 mm
  • Ø oben:
    19 mm
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    11