Stoppers, LDPE
Natur, 18,5 mm, 20 mm
Katalognr. 217-9250
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø unten:18,5 mm
- Ø oben:20 mm
- Farbe:Natur
- Seq:12
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..