Stoppers, LDPE
Natur, 10,5 mm, 12 mm
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø unten:10,5 mm
- Ø oben:12 mm
- Farbe:Natur
- Seq:04