AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 15-mm-Röhrchen, Rot
  217-8933
 :   DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
  217-8933
 :  DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 15-mm-Röhrchen, Rot
SFr. 134.00
1 * 2.500 ST
Verschlüsse aus Polyethylen für alle Röhrchentypen aus Polyethylen und Polystyrol.
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Verschluss für 15-mm-Röhrchen
  • Seq:
    14