Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 11-mm-Röhrchen, Natur
Katalognr. 217-8930
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Verschlüsse aus Polyethylen für alle Röhrchentypen aus Polyethylen und Polystyrol.
Dokumente
Technische Daten
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Verschluss für 11-mm-Röhrchen
- Seq:03