AuftragsverfolgungKontakt
Instrument trays | Avantor
Instrument trays
360×260×80 mm
Katalognr. 216-7402
Anbieter:   DELTALAB
Instrument trays
Katalognr. 216-7402
Anbieter:  DELTALAB
Instrument trays
360×260×80 mm
Preis
SFr. 241.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    360×260×80 mm