AuftragsverfolgungKontakt
Measuring spoons | Avantor
Measuring spoons
60 mm, 1,6 ml
Katalognr. 216-7354
Anbieter:   SEMADENI
Measuring spoons
Katalognr. 216-7354
Anbieter:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
60 mm, 1,6 ml
Preis
SFr. 11.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Technische Daten
  • Kapazität:
    1,6 ml
  • Länge:
    60 mm
  • Seq:
    01