AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PP | Avantor
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 8×1, 3×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen, Anthrazit, 340×260×55 mm
Katalognr. 216-7332
Anbieter:   SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Katalognr. 216-7332
Anbieter:  SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 8×1, 3×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen, Anthrazit, 340×260×55 mm
Preis
56.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen, aus PP, haben transparente, stabile Scharnierdeckel mit Schloss und manipulationssicheren Siegeln.
  • Robustes und stabiles Design
  • Alle Modelle können zusammen gestapelt werden
  • Deckel sitzt fest auf jedem Kasten, so kann der Inhalt sich beim Umstürzen nicht vermischen.
Technische Daten
  • Farbe:
    Anthrazit
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 8×1, 3×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    340×260×55 mm