Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Without label, Klar, Rot, Bulk
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:57 mm
- Verpackt:Bulk
- Typ:Without label
- Kapazität:150 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:73 mm
- Verschluss-Farbe:Rot