Sample containers with screw cap
50 ml, 38 mm, 70 mm, -, Klar, bulk, PP
Katalognr. 216-4045
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:38 mm
- Verpackt:bulk
- Typ:-
- Kapazität:50 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:70 mm
- Material:PP
- Seq:01