Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, Klar, PS
Katalognr. 216-4040
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:30 mm
- Kapazität:40 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:70 mm
- Material:PS
- Seq:01