Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, With spoon
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:25 mm
- Typ:With spoon
- Kapazität:30 ml
- Höhe:90 mm