Dosen
160 ml, 50 mm, 110 mm
Catalog # 216-3176
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:160 ml
- Höhe:110 mm