Dosen
5 ml, 20 mm, 25 mm
Katalognr. 216-3162
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Ext.Ø:20 mm
- Kapazität:5 ml
- Höhe:25 mm