AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with screw cap | Avantor
Jars, with screw cap
500 ml, 93 mm, 77 mm, 100 mm
Katalognr. 216-3139
Anbieter:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Katalognr. 216-3139
Anbieter:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
500 ml, 93 mm, 77 mm, 100 mm
Preis
SFr. 4.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparent.
  • With white screw cap
  • Cap seals the inner seal
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    93 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Hals I-Ø:
    77 mm