Serum-/Probenflaschen, WHEATON®
100,00 ml, 52×95 mm, Klar, Nein, 20 mm
Serumflaschen sind ideal für die lang- und kurzfristige Probenaufbewahrung und als Lyophilisations- und Impfstoff-/Injektionsarzneimittelbehälter geeignet. Diese gegossenen Flaschen besitzen eine hervorragende Wandfestigkeit und ausgezeichnete chemische Toleranzen, was für Lagerungsanwendungen sehr wichtig ist. Die Flaschen werden aus gegossenem Borosilikatglas Wheaton 400 gefertigt, das den USP Typ I-Anforderungen entspricht. Die Flaschen werden in Schrumpffolienmodulen mit Trennwänden verpackt (mit Ausnahme der 2-ml-Flaschen, bei denen keine Trennwände vorhanden sind).
- Für die meisten Lyophilisationsanwendungen geeignet
- Borosilikatglas entspricht den USP Typ I-Anforderungen
- Schrumpffolienmodule mit Trennwänden verringern das Risiko von Glasbruch
- Mit Deckel:Nein
- Verschlussgröße:20 mm
- Ø×H:52×95 mm
- Kapazität:100,00 ml
- Farbe:Klar