Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahl-Eimer | Avantor

Edelstahl-Eimer

10 L, 300 mm, 250 mm
Katalognr. 216-1540
Anbieter:   RSG
Edelstahl-Eimer
Katalognr. 216-1540
Anbieter:  RSG
Edelstahl-Eimer
Edelstahl-Eimer

10 L, 300 mm, 250 mm

Preis
SFr. 147.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, rostfrei, hochglänzend.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Schwere Qualität, sehr stabil
  • Passende Deckel sind optional erhältlich

Für Verwendung in Labor und Industrie. Mit Graduierung und Henkel. Fugenlose Henkellaschen und glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    10 L
  • Höhe:
    250 mm
  • Ø ext.:
    300 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..