Pistille
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Katalognr. 216-1477
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Technische Daten
- Für:410-0083/410-0084
- Ø Kopf:30 mm
- Länge:125 mm