Instrumentenschalen
Deckel für Schale 216-1407, 350x220x10 mm
Catalog # 216-1417
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Glas, starkwandig.
- Sterilisierbar in Heißluft bis 180 °C
- Robust
- Edelstahldeckel sind optional verfügbar
Universalschalen mit senkrechten Wänden für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Praxis und Industrie.
Specifications
- Bezeichnung:Deckel für Schale 216-1407
- Seq:13
- B×T×H:350x220x10 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..