Instrumentenschalen
Deckel für Schale 216-1405, 275x150x10 mm
Katalognr. 216-1415
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Glas, starkwandig.
- Sterilisierbar in Heißluft bis 180 °C
- Robust
- Edelstahldeckel sind optional verfügbar
Universalschalen mit senkrechten Wänden für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Praxis und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Deckel für Schale 216-1405
- Seq:12
- B×T×H:275x150x10 mm