AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen
Deckel für Schale 216-1404, 220x150x10 mm
  216-1414
Instrumentenschalen
  216-1414
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
Deckel für Schale 216-1404, 220x150x10 mm
SFr. 31.40
1 * 1 ST
Glas, starkwandig.
  • Sterilisierbar in Heißluft bis 180 °C
  • Robust
  • Edelstahldeckel sind optional verfügbar
Universalschalen mit senkrechten Wänden für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Praxis und Industrie.
  • Bezeichnung:
    Deckel für Schale 216-1404
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    220x150x10 mm