AuftragsverfolgungKontakt
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Halbmikro, 350 – 800 nm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PS
  216-1267
 :   SEMADENI
Disposable cuvettes
  216-1267
 :  SEMADENI
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Halbmikro, 350 – 800 nm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PS
SFr. 28.40
1 * 100 ST
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Halbmikro
  • Volumen:
    1,5 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    001
  • Messbereich:
    350 – 800 nm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • SEMA2533
    LDPE-Kappen für Küvetten mit quadratischer Öffnung
    1 * 100 ST - SFr. 21.80