Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Spritzflaschen, Weithals

250 ml, Blau, 38 mm, 60 mm
  215-9012
 :   KARTELL
Spritzflaschen, Weithals
  215-9012
 :  KARTELL
Spritzflaschen, Weithals
Spritzflaschen, Weithals

250 ml, Blau, 38 mm, 60 mm

 
SFr. 55.10
   
1 * 10 ST
 

LDPE, durchscheinend.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 75 °C
  • Farbcodierte Spritzverschlüsse in 4 Farben

Mit weiter, sehr praktischer Einfüllöffnung. Weich, leicht zu drücken. Mit erhabener Graduierung. Dichte Ausführung, da Verschluss und Steigrohr aus einem Stück. Farbcodierte Spritzverschlüsse.

 
  • Farbcode:
    Blau
  • Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Hals I-Ø:
    38 mm