AuftragsverfolgungKontakt
Container, multipurpose, square
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, Natur, 65 mm, Weiß, Non sterile
Katalognr. 215-4222
Anbieter:   DELTALAB
Container, multipurpose, square
Katalognr. 215-4222
Anbieter:  DELTALAB
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, Natur, 65 mm, Weiß, Non sterile
Preis
SFr. 4.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ausführung:
    Non sterile
  • Kapazität:
    2700 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Höhe:
    249 mm
  • Seq:
    02
  • Verschluss-Farbe:
    Weiß
  • Hals I-Ø:
    65 mm