Flaschen, Weithals, quadratisch
500 ml, GL 54
Katalognr. 215-1676
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Natronkalkglas, beschichtet.
- Mit PU-Beschichtung zum Schutz des Glases vor Kratzern, Splittern und auslaufenden Flüssigkeiten
Ohne Kappe und Ausgießring.
Technische Daten
- Gewinde:GL 54
- Kapazität:500 ml