AuftragsverfolgungKontakt
Benzalkoniumchlorid | Avantor
Benzalkoniumchlorid
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. 41339.14
Ätzend
Reizend
Umfeld
Benzalkoniumchlorid
Katalognr. 41339.14
CAS Nummer:  63449-41-2
Benzalkoniumchlorid
Benzalkoniumchlorid
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  63449-41-2
Preis
SFr. 66.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Synonyme:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
  • CAS Nummer:63449-41-2
  • Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
  • MDL-Nummer:MFCD00145757
  • Merck-Index:14,1059
  • Schmelzender Platingehalt:29…34 °C
  • Dichte:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:264-151-6
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten