AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher, mit Henkel
1000 ml, 130 mm, 100 mm
  213-3824
 :   RSG
Messbecher, mit Henkel
  213-3824
 :  RSG
Messbecher, mit Henkel
Messbecher, mit Henkel
1000 ml, 130 mm, 100 mm
SFr. 352.00
1 * 1 ST
Edelstahl, mit Bördelrand, ohne Ausguss (Type C).
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    130 mm