Messbecher, mit Henkel
250 ml, 85 mm, 65 mm
Katalognr. 213-3822
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, mit Bördelrand, ohne Ausguss (Type C).
Dokumente
TDS Beaker with Flanged Edge and Handle (Type C), 2000 ml.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:65 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:85 mm
- Seq:02