Messbecher, mit Henkel
100 ml, 60 mm, 50 mm
Katalognr. 213-3821
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, mit Bördelrand, ohne Ausguss (Type C).
Documents
Technische Daten
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:01