Messbecher mit Griff
2000 ml, 212 mm, 148 mm, 20 ml
Katalognr. 213-3747
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend.
- Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
- Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
- Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.
Zertifizierung: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Technische Daten
- Ext.Ø:148 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:212 mm
- Seq:04